Learn More
Acétate de potassium (cristaux ou poudre incolores), Fisher BioReagents
Marque:  Fisher Bioreagents BP364-500
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 127-08-2 Poids : 0.55000kg
Code produit. 10522955
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Flacon poly ; 500 g
Spécification
Spécification
Potassium Acetate
127-08-2
7.0 to 8.0
500 g
C2H3KO2
15, 7726
SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
acétate de potassium
517044
98.14
Pass Test
292°C
Blanc
Solide
≥99.0 %
CH3COOK
potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
CC(=O)[O-].[K+]
98.142
CHEBI:32029
≥99.0%
Flacon poly
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS Documents