Learn More
Acétate de potassium, puriss. p.a., Honeywell Fluka™
Catalog Number 15673800
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
127-08-2
C2H3KO2
98.142
MFCD00012458
SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
517044
CHEBI:32029
potassium;acétate
CC(=O)[O-].[K+]
127-08-2
C2H3KO2
98.142
MFCD00012458
SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
517044
CHEBI:32029
potassium;acétate
CC(=O)[O-].[K+]
Nom chimique ou matériau Potassium Acetate
Quantité 250 g
Formule linéaire CH3COOK
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3595449
Poids de la formule 98.14g/mol
Pourcentage de pureté ≥99% (perchloric acid titration)
Qualité puriss. p.a.
Densité 1.57g/cm3at 25°C