missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bicarbonate de potassium, réactif ACS, Honeywell Fluka™

Catalog Number 15632370
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
298-14-6
CHKO3
100.11
MFCD00011402
TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
potassium bicarbonate, potassium hydrogen carbonate, potassium hydrogencarbonate, potassium acid carbonate, monopotassium carbonate, carbonic acid, monopotassium salt, unii-hm5z15lebn, potassiumbicarbonate, ccris 3510, khco3
516893
CHEBI:81862
hydrogénocarbonate de potassium
[K+].OC([O-])=O
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
298-14-6
CHKO3
100.11
MFCD00011402
TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
potassium bicarbonate, potassium hydrogen carbonate, potassium hydrogencarbonate, potassium acid carbonate, monopotassium carbonate, carbonic acid, monopotassium salt, unii-hm5z15lebn, potassiumbicarbonate, ccris 3510, khco3
516893
CHEBI:81862
hydrogénocarbonate de potassium
[K+].OC([O-])=O

Réactif ACS, poudre, cristaux ou granulés, 99,7 %

  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Potassium Bicarbonate
Forme physique Powder, Crystals and/or Granules
Quantité 2.5 kg
Formule linéaire KHCO3
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 4535309
Poids de la formule 100.12g/mol
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Réactif ACS
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'