Learn More
Bromure de potassium, ultra sec, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4782067
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
7758-02-3
BrK
119.00
MFCD00011358
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
253877
CHEBI:32030
[K+].[Br-]
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
7758-02-3
BrK
119.00
MFCD00011358
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
253877
CHEBI:32030
[K+].[Br-]
Potassium bromide is used in a variety of applications such as spectroscopy, infrared transmission, as a laboratory reagent, and for the removal of peripheral membrane proteins. It is also used in photosensitive chemicals, paints and coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Point d’ébullition 1435°C
Nom chimique ou matériau Potassium bromide
Point de fusion 730°C
Note relative au nom Ampouled under argon
Couleur Blanc
Forme physique Poudre / cristallin
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 99.95% (metals basis)
Informations sur la solubilité Soluble in water. Slightly soluble in alcohol,glycerol and ether.
Nom IUPAC bromure de potassium
Poids de la formule 119.01
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.559
Sensibilité Hygroscopic
Aspect White Powder/crystals
Densité 2.75