Learn More
Carbonate de potassium, puriss. p.a., ACS, ≥ 99,0 % (T), Honeywell™ Fluka™
Puriss. p.a., réactif ACS, anhydre, ≥ 99,0 % (T)
Marque:  Honeywell Fluka 60109-2.5KG
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 584-08-7 Poids : 2.50000kg
Quantité 2.5kg
Conditionnement Flacon poly
Code produit. 15685910
  • 144.00€ / 2.50kg
Date d’expédition estimée: 06-08-2021
Description
Description
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Identifiants chimiques
584-08-7
138.21
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
11430
[K+].[K+].[O-]C([O-])=O
CK2O3
MFCD00011382
potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate
dipotassium ; carbonate
Spécification
Potassium carbonate
CK2O3
MFCD00011382
4267587
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
dipotassium ; carbonate
11430
≥99.0% (T)
Flacon poly
891°C
584-08-7
K2CO3
NONH for all modes of transport
potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate
[K+].[K+].[O-]C([O-])=O
138.21
138.21g/mol
2.430g/cm3
Incolore ou blanc
2.5kg
Vidéos
FDS Documents
Certificats