Learn More
Carbonate de potassium sesquihydraté, ACS, 98,5-101,0 %, Alfa Aesar™
Marque:  Alfa Aesar 010981.22
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 6381-79-9 Poids : 0.10000kg
Quantité 100g
Code produit. 11391568
  • 28.73€ / 100g
En stock, prêt à être expédié : 5
Description
Description
  • Fabrication de savons, de pigments, d’encres d’imprimerie, de verres, de poteries, d’autres sels de potassium, comme réactif de laboratoire d’analyse.
Spécification
Identifiants chimiques
6381-79-9
K2CO3·1·5H2O
MFCD00149925
Spécification
Potassium carbonate sesquihydrate
98.5-101.0%
MFCD00149925
Soluble in water; Practically insoluble in alcohol
Cristalline
ACS
Hygroscopic
6381-79-9
K2CO3·1·5H2O
14,7670
165.23 (138.21 Anhydrous)
98.5 to 101.0%
Odorless
100g
Vidéos
FDS Documents