Learn More
Chlorure de potassium, ≥ 99,0 %, qualité réactif, Honeywell™
Catalog Number p-7120691
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Poly bottle
7447-40-7
ClK
74.55
MFCD00011360
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
4873
CHEBI:32588
potassium;chloride
[Cl-].[K+]
7447-40-7
ClK
74.55
MFCD00011360
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
4873
CHEBI:32588
potassium;chloride
[Cl-].[K+]
Qualité réactif, ≥99,0 %
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Point d’ébullition 1413°C (1013hPa)
Nom chimique ou matériau Potassium chloride
Point de fusion 772°C
Couleur Colorless
pH 5 to 8 (at 20°C)
Forme physique Solid
Quantité 500 g
Formule linéaire KCl
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 74.55g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Odeur Odorless
Conditionnement Poly bottle
Densité 1.98g/mL at 25°C