Learn More
Chlorure de potassium, cristal, A.C.S., BAKER ANALYZED™ Réactif, J.T.Baker™
Catalog Number 15119145
383.80 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23268" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
7447-40-7
ClK
74.55
MFCD00011360
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
4873
CHEBI:32588
[Cl-].[K+]
7447-40-7
ClK
74.55
MFCD00011360
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
4873
CHEBI:32588
[Cl-].[K+]
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et en industrie spécialisée
Nom chimique ou matériau Potassium Chloride
Forme physique Crystals
Quantité 2.5 kg
Nom IUPAC Chlorure de potassium
Poids de la formule 74.55
Qualité Réactif BAKER ANALYZED™ ACS
Conditionnement Flacon poly
Gravité spécifique 1L = 1.99kg