Learn More
Chlorure de potassium, cristal, A.C.S., BAKER ANALYZED™ Réactif, J.T.Baker™
Catalog Number p-5390817
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
7447-40-7
ClK
74.55
MFCD00011360
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
4873
CHEBI:32588
[Cl-].[K+]
7447-40-7
ClK
74.55
MFCD00011360
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
4873
CHEBI:32588
[Cl-].[K+]
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et en industrie spécialisée
Nom chimique ou matériau Potassium Chloride
Forme physique Crystals
Quantité 500 g
Nom IUPAC Chlorure de potassium
Poids de la formule 74.55
Qualité Réactif BAKER ANALYZED™ ACS
Conditionnement Flacon poly
Gravité spécifique 1L = 1.99kg