Learn More
Chlorure de potassium, puriss. p.a., Honeywell Fluka™
Catalog Number p-7072009
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
7447-40-7
ClK
74.55
MFCD00011360
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
4873
CHEBI:32588
[Cl-].[K+]
7447-40-7
ClK
74.55
MFCD00011360
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
4873
CHEBI:32588
[Cl-].[K+]
Puriss. p.a., réac. ISO, Reag. Ph. Eur., 99,5 à 100,5 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Potassium Chloride
Note relative au nom Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Quantité 100 g
Formule linéaire KCl
Numéro UN NONH for all modes of transport
Nom IUPAC Chlorure de potassium
Poids de la formule 74.55g/mol
Pourcentage de pureté 99.5 to 100.5%
Qualité puriss. p.a.
Densité 1.98g/mL at 25°C