Learn More
Chromate de potassium, certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical
Catalog Number 10010290
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
7789-00-6
CrK2O4
194.19
MFCD00011368
XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N
potassium chromate, bipotassium chromate, potassium chromate vi, dipotassium monochromate, dipotassium chromate, tarapacaite, chromate of potash, chromate of potass, neutral potassium chromate, caswell no. 687
24597
CHEBI:75249
dipotassium;dioxido(dioxo)chrome
[K+].[K+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
7789-00-6
CrK2O4
194.19
MFCD00011368
XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N
potassium chromate, bipotassium chromate, potassium chromate vi, dipotassium monochromate, dipotassium chromate, tarapacaite, chromate of potash, chromate of potass, neutral potassium chromate, caswell no. 687
24597
CHEBI:75249
dipotassium;dioxido(dioxo)chrome
[K+].[K+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
CrK2O4, numéro CAS-7789-00-6, chromate de potassium neutre, monochromate de dipotassium, chromate de potasse, Caswell n° 687, chromate bipotassique, chromate de potassium, chromate dipotassique, chromate de potasse, chromate de potassium vi, tarapacaïte, 250 g, CHEBI:75249, jaune, 194,2 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Point de fusion 975°C
Couleur Jaune
pH 8.6 to 9.8
Forme physique Solide
Quantité 1 kg
Poids de la formule 194.2g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique