Learn More
Potassium Dichromate, ≥99.5%, Honeywell™, BioXtra
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Poly bottle
Description
- Les protocoles d’analyse rigoureux peuvent comprendre l’analyse des métaux à l’état de traces et des tests d’adéquation spécialisés, tels que l’hybridome ou l’embryon de souris
- Comprend des formulations spécifiques à l’application, telles que des comprimés et des solutions préparées.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Potassium dichromate |
Point de fusion | 398°C |
Couleur | Orange |
pH | 3.5 (at 20°C) |
Forme physique | Crystalline |
Quantité | 1 kg |
Formule linéaire | K2Cr2O7 |
Numéro UN | UN3086 |
Poids de la formule | 294.18g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥99.5% |