Learn More
Concentrat de dichromate de potassium, pour solution standard de 1 L, 1/60 M K2Cr2O7 (0,1 N), Honeywell Fluka™
Catalog Number p-7121625
Click to view available options
Quantité:
1 Pc.
6 x 1 Ea.
Conditionnement:
Ampoule
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
7778-50-9
Cr2K2O7
294.182
MFCD00011367
KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
potassium dichromate, potassium bichromate, kaliumdichromat, iopezite, dipotassium bichromate, dipotassium dichromate, potassium dichromate vi, dichromic acid dipotassium salt, dipotassium dichromium heptaoxide, bichromate of potash
24502
CHEBI:53444
dipotassium ; oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochrome
[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
7778-50-9
Cr2K2O7
294.182
MFCD00011367
KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
potassium dichromate, potassium bichromate, kaliumdichromat, iopezite, dipotassium bichromate, dipotassium dichromate, potassium dichromate vi, dichromic acid dipotassium salt, dipotassium dichromium heptaoxide, bichromate of potash
24502
CHEBI:53444
dipotassium ; oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochrome
[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
pour solution standard 1 L, 1/60 M K2Cr2O7 (0,1 N)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Potassium dichromate concentrate
Quantité 1 Pc.
Formule linéaire K2Cr2O7
Numéro UN UN3082
Poids de la formule 294.18g/mol
Conditionnement Ampoule