Learn More
Dichromate de potassium, Puriss. p.a., réactif ACS, réac. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥ 99,8 %, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
50 kg
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Nom chimique ou matériau | Potassium dichromate |
Point de fusion | 398°C (literature) |
Note relative au nom | Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.8% |
% max. CAS | 100.0000% |
Quantité | 50 kg |
Formule linéaire | K2CrO4 |
Numéro MDL | MFCD00011368 |
Numéro UN | UN3086 |
Poids de la formule | 294.18 |
Pourcentage de pureté | >99.8% |