Learn More
Alfa Aesar™ Éthoxyde de potassium, 99+ % (base de métaux), 15 % p/v dans l’éthanol
Marque:  Alfa Aesar™ 039161.AE
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 917-58-8 Poids : 0.01000kg Transport : UN number : 3274 Chem class : 3 Pack group : II
Quantité 100mL
Code produit. 11393528
  • 307.00€ / 100mL
Expédition estimée
09-06-2021
Identifiants chimiques
917-58-8
84.159
RPDAUEIUDPHABB-UHFFFAOYSA-N
23670592
CC[O-].[K+]
C2H5KO
MFCD00054277
potassium ethoxide, potassium ethanolate, potassium ethylate, ethanol, potassium salt 1:1, potassium ethoxide solution, ethanol, potassium salt, potassiumethoxide, potassium alcohol, etok, koet
potassium ; éthanolate
Spécification
Potassium ethoxide
Alcohol-like
Incolore à jaune
917-58-8
C2H5KO
MFCD00054277
potassium ethoxide, potassium ethanolate, potassium ethylate, ethanol, potassium salt 1:1, potassium ethoxide solution, ethanol, potassium salt, potassiumethoxide, potassium alcohol, etok, koet
CC[O-].[K+]
84.159
84.16
≥99%
15% w/v in ethanol
Air & Moisture Sensitive
100mL
(Base des métaux)
KOCH2CH3
UN3274
RPDAUEIUDPHABB-UHFFFAOYSA-N
potassium ; éthanolate
23670592
Des mesures
Vidéos
FDS Documents