Learn More
Fluorure de potassium, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4407734
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
7789-23-3
FK
58.10
MFCD00011398
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
potassium fluoride, potassiumfluoride, potassium fluoride kf, potassium fluorure, fluorure de potassium, potassium fluorure french, potassium fluoride on calcium fluoride, potassium fluoride, anhydrous, unii-9082wg1g3f, ccris 1568
522689
CHEBI:66872
fluorure de potassium
[F-].[K+]
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
7789-23-3
FK
58.10
MFCD00011398
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
potassium fluoride, potassiumfluoride, potassium fluoride kf, potassium fluorure, fluorure de potassium, potassium fluorure french, potassium fluoride on calcium fluoride, potassium fluoride, anhydrous, unii-9082wg1g3f, ccris 1568
522689
CHEBI:66872
fluorure de potassium
[F-].[K+]
A versatile fluoride ion source used in a study of ion-specific swelling and de-swelling of ampholytic polymer gels, in the room temperature oxidation of noble metals in HF, and in the measurement of electronic polarizabilities of ions in polymers of alkali halides. This ion source is used recently in a study of ion-specific swelling and de-swelling of ampholytic polymer gels, in the room temperature oxidation of noble metals in HF, and in the measurement of electronic polarizabilities of ions in polymers of alkali halides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Potassium fluoride
Couleur Blanc
Forme physique Poudre / flocons / cristaux / microbilles / grumeau, etc.
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (metals basis)
Poids de la formule 58.1
Aspect White powder/flake/crystalline/beads
Tension de vapeur 0.13 hPa at 752°C
Densité 2.48g/cm3 at 20°C