missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Potassium fluoride, ACS Reagent, ≥99.0%, Honeywell Fluka™

Catalog Number 15675410
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Poly Bottle
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
7789-23-3
FK
58.10
MFCD00011398
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
potassium fluoride, potassiumfluoride, potassium fluoride kf, potassium fluorure, fluorure de potassium, potassium fluorure french, potassium fluoride on calcium fluoride, potassium fluoride, anhydrous, unii-9082wg1g3f, ccris 1568
522689
CHEBI:66872
fluorure de potassium
[F-].[K+]
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
7789-23-3
FK
58.10
MFCD00011398
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
potassium fluoride, potassiumfluoride, potassium fluoride kf, potassium fluorure, fluorure de potassium, potassium fluorure french, potassium fluoride on calcium fluoride, potassium fluoride, anhydrous, unii-9082wg1g3f, ccris 1568
522689
CHEBI:66872
fluorure de potassium
[F-].[K+]
Point d’ébullition 1505°C
Nom chimique ou matériau Potassium fluoride
Point de fusion 846°C
Couleur Incolore
Quantité 500 g
Formule linéaire KF
Numéro UN UN1812
Beilstein 3902818
Informations sur la solubilité 923g/L at 18°C
Poids de la formule 58.1g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%
Odeur Odorless
Conditionnement Flacon poly
Aspect Solid
Densité 2.48g/cm3 at 20°C
Afficher plus Afficher moins
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'