Learn More
Potassium Hexacyanoferrate(III), 99%, ReagentPlus™, Honeywell™
Catalog Number p-7120703
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
13746-66-2
C6FeK3N6
329.25
MFCD00011392
QMTKJUMXUDIUAQ-UHFFFAOYSA-N
potassium ferricyanide, red prussiate, potassium ferricyanate, tripotassium hexacyanoferrate, potassium cyanoferrate, iron potassium cyanide, tripotassium ferricyanide, tripotassium iron hexacyanide, tripotassium ferric hexacyanide, ccris 5559
26250
tripotassium ; fer(3+) ; hexacyanure
[K+].[K+].[K+].N#C[Fe+3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
13746-66-2
C6FeK3N6
329.25
MFCD00011392
QMTKJUMXUDIUAQ-UHFFFAOYSA-N
potassium ferricyanide, red prussiate, potassium ferricyanate, tripotassium hexacyanoferrate, potassium cyanoferrate, iron potassium cyanide, tripotassium ferricyanide, tripotassium iron hexacyanide, tripotassium ferric hexacyanide, ccris 5559
26250
tripotassium ; fer(3+) ; hexacyanure
[K+].[K+].[K+].N#C[Fe+3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Reagent Grade, ∼99%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Potassium hexacyanoferrate(III)
Couleur Rouge
pH 8.0 (at 20°C)
Forme physique Crystalline
Quantité 100 g
Formule linéaire K3Fe(CN)6
Poids de la formule 329.24g/mol
Pourcentage de pureté 99%
Odeur Odorless
Conditionnement Flacon poly
Densité 1.85g/cu.cm at 20°C