Learn More
Phtalate d’hydrogène de potassium, certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical
62.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22914" pour bénéficier de cette offre.
81.11 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23271" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "22914" pour bénéficier de cette offre.
81.11 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23271" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Description
Phtalate d’hydrogène de potassium, AR certifié pour l’analyse, Fisher Chemical, Quantité :500 g, CAS :877-24-7, blanc, point de fusion :295°C, formule moléculaire :C8H5KO4, poids moléculaire :204.222, emballage :Récipient de poudre en plastique, pH :3,8 à 4,0
Spécification
Point de fusion | 295°C |
Couleur | Blanc |
pH | 3.8 to 4.0 |
Forme physique | Solide |
Quantité | 250 g |
Poids de la formule | 204.22g/mol |
Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |