Learn More
Hydroxyde de potassium, 0,1 M, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Code produit. 10279480 Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
HDPE
Conditionnement:
1L
Code produit. 10279480
Marque: JT Baker 7130.1000
Une solution volumétrique de qualité supérieure est prête à être utilisée pour les applications industrielles de laboratoire et spécialisées.
  • Standardisé potentiométriquement contre un matériau de référence standard NIST, phtalate d’hydrogène de potassium
  • L’étiquette fournit une véritable analyse de lot comme garantie de pureté et de cohérence
  • Les méthodes analytiques utilisées pour ces déterminations sont basées sur les procédures d’essai standard décrites dans les publications techniques
  • Les améliorations mises au point par J.T. Baker sont utilisées pour atteindre un degré plus élevé de fiabilité
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Hydroxide
Point d’ébullition 100°C
CAS 1310-58-3
Point de fusion 0°C
Formule moléculaire HKO
Concentration 0.0995–0.1005mol/L
Numéro MDL MFCD00003553
Densité 1.0g/cm3 at 20°C
Synonyme potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
Informations sur la solubilité Fully miscible in water
Clé InChI KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Quantité 1 L
SMILES [OH-].[K+]
Nom IUPAC potassium hydroxide
Poids moléculaire (g/mol) 56.11
CID PubChem 14797
ChEBI CHEBI:32035
Poids de la formule 56.11g/mol
Qualité BAKER ANALYZED™
Normalité 0.1N
Conditionnement HDPE
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.