missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hydroxyde de potassium, solution volumétrique étalon d’acculute, concentration finale 0,1 N, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number 11389309
Click to view available options
Quantité:
1 U
6 U
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
1310-58-3
HKO
56.11
MFCD00003553
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
14797
CHEBI:32035
[OH-].[K+]
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
1310-58-3
HKO
56.11
MFCD00003553
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
14797
CHEBI:32035
[OH-].[K+]

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Potassium hydroxide Acculute Standard Volumetric Solution
Couleur Incolore
Note relative au nom Final Concentration 0.1N
Numéro UN UN1814
Nom IUPAC potassium ; hydroxyde
Poids de la formule 56.11
Quantité 1 U
Forme physique Liquide

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'