Learn More
Hydroxyde de potassium, réactif ACS, pastilles, ≥ 85 %, Honeywell Fluka™
Réactif ACS, granulés, ≥85 %
Marque:  Honeywell Fluka 221473-25G
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 1310-58-3 Poids : 0.02500kg Transport : UN number : 1813 Chem class : 8 Pack group : II
Quantité. 25g
Code produit. 15632140
  • 25.49€ / 25g
Expédition estimée
30-09-2020
Description
Description
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Identifiants chimiques
1310-58-3
56.105
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
14797
potassium ; hydroxyde
HKO
MFCD00003553
potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
CHEBI:32035
[OH-].[K+]
Spécification
Potassium Hydroxide
HKO
MFCD00003553
potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
[OH-].[K+]
56.105
CHEBI:32035
≥85%
1mmHg (719°C)
1310-58-3
KOH
1813
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
potassium ; hydroxyde
14797
56.11g/mol
Réactif ACS
25g
Vidéos
FDS Documents