Learn More
Hydroxyde de potassium, réactif ACS, pastilles, ≥ 85 %, Honeywell Fluka™
Catalog Number p-7071896
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
12 kg
1310-58-3
HKO
56.11
MFCD00003553
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
14797
CHEBI:32035
[OH-].[K+]
1310-58-3
HKO
56.11
MFCD00003553
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
14797
CHEBI:32035
[OH-].[K+]
Réactif ACS, granulés, ≥85 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Potassium Hydroxide
Formule linéaire KOH
Numéro UN 1813
Quantité 25 g
Nom IUPAC potassium hydroxide
Poids de la formule 56.11g/mol
Pourcentage de pureté ≥85%
Qualité Réactif ACS
Tension de vapeur 1mmHg (719°C)