Learn More
Hydroxyde de potassium, certifié AR pour analyse, granulés, répond aux spécifications analytiques de Ph.Eur., BP, Fisher Chemical
Catalog Number 10448990
43.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22914" pour bénéficier de cette offre.
54.09 EUR valable jusqu'au 2024-03-30
Utilisez le code promo "21663" pour bénéficier de cette offre.
54.09 EUR valable jusqu'au 2024-03-30
Utilisez le code promo "21741" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
1310-58-3
HKO
56.11
MFCD00003553
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
14797
CHEBI:32035
[OH-].[K+]
1310-58-3
HKO
56.11
MFCD00003553
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
14797
CHEBI:32035
[OH-].[K+]
HKO, numéro CAS 1310-58-3, colorant de potassium, potassium caustique, hydroxyde de potassium, caswell no. 693, hydrate de potassium, hydroxyde de potassium, potasse caustique, potasse, solution d’hydroxyde de potassium, hydroxyde de potassium k oh, 500 g, 1 320°C, CHEBI : 32035, blanc, 56,11 g/mol, KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
TRUSTED_SUSTAINABILITY
pH 13.5
Couleur Blanc
Point d’ébullition 1320°C
Point de fusion 360°C
Quantité 1 kg
Nom IUPAC potassium ; hydroxyde
Poids de la formule 56.11g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Forme physique Solide
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium hydroxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.