Learn More
Concentrat d’hydroxyde de potassium, pour solution standard 1 L, 1,0 M de KOH (1,0N), Honeywell Fluka™
Catalog Number 15685210
257.32 EUR valable jusqu'au 2024-03-31
Utilisez le code promo "21663" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 Pc.
6 x 1 Ea.
1310-58-3, 7732-18-5
HKO
56.11
MFCD00003553
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
14797
CHEBI:32035
potassium hydroxide
[OH-].[K+]
1310-58-3, 7732-18-5
HKO
56.11
MFCD00003553
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
14797
CHEBI:32035
potassium hydroxide
[OH-].[K+]
pour solution standard 1 L, 1,0 M de KOH (1,0N)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Potassium hydroxide concentrate
Note relative au nom For 1L standard solution, 1.0 M KOH (1.0N)
Point d’ébullition 100°C
% min. CAS ≥25.0000%, ≥50.0000%
% max. CAS ≤50.0000%, ≤75.0000%
Formule linéaire KOH
Numéro UN UN1814
Densité 1.29 - 1.37 g/cm3
Quantité 6 x 1 Ea.
Poids de la formule 56.11
Conditionnement Ampoule
Forme physique Concentré