Learn More
Solution d’hydroxyde de potassium 0,5M ( 0,5N), (dans l’éthanol), solution étalon NIST prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique, Fisher Chemical
63.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22914" pour bénéficier de cette offre.
57.67 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23271" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "22914" pour bénéficier de cette offre.
57.67 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23271" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Spécification
pH | 13 |
Couleur | Jaune |
Quantité | 1 L |
Conditionnement | Flacon en plastique PEHD |
Forme physique | Liquide |