Learn More
Solution d’hydroxyde de potassium, 45 %, pour HPLC, Honeywell Fluka™
Catalog Number p-7071707
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
4 x 25 mL
500 mL
1310-58-3
HKO
56.11
MFCD00003553
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
14797
CHEBI:32035
[OH-].[K+]
1310-58-3
HKO
56.11
MFCD00003553
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
14797
CHEBI:32035
[OH-].[K+]
pour HPLC, ∼ 45 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Potassium Hydroxide Solution
Formule linéaire KOH
Concentration 45%
Numéro UN 1814
Densité 1.450g/mL at 20°C
Quantité 25 mL
Nom IUPAC potassium ; hydroxyde
Poids de la formule 56.11g/mol