Learn More
Iodate de potassium, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
Marque:  Fisher Chemical P/5800/60
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 7758-05-6 Poids : 1.00000kg Transport : UN number : 1479 Chem class : 5.1 Pack group : II
Quantité. 1kg
Code produit. 10000320
  • 379.00€ / 1kg
Stock EU 4
Spécification
Identifiants chimiques
7758-05-6
214.00
JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
23665710
[O-]I(=O)=O.[K+]
IKO3
11406
potassium iodate, potassium triodate, caswell no. 693a, iodic acid, potassium salt, unii-i139e44nhl, potassium iodine oxide kio3, iodic acid hio3 , potassium salt, epa pesticide chemical code 075703, iodic acid hio3 , potassium salt 1:1, kaliumjodat
iodate de potassium
Spécification
7758-05-6
11406
JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
iodate de potassium
23665710
Solide en poudre
Blanc
1kg
IKO3
potassium iodate, potassium triodate, caswell no. 693a, iodic acid, potassium salt, unii-i139e44nhl, potassium iodine oxide kio3, iodic acid hio3 , potassium salt, epa pesticide chemical code 075703, iodic acid hio3 , potassium salt 1:1, kaliumjodat
[O-]I(=O)=O.[K+]
214.00
214g/mol
Récipient de poudre en plastique
560°C
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Potassium iodate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
FDS Documents