Learn More
Iodate de potassium, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
196.29 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23271" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23271" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Description
Iodate de potassium, certifié AR pour analyse
Spécification
Point de fusion | 560°C |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Solide en poudre |
Quantité | 500 g |
Poids de la formule | 214g/mol |
Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Potassium iodate
- Dangers
- Matière solide oxydante Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.