Learn More
Iodure de potassium, 99,9 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4407746
31.00 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
7681-11-0
IK
166.003
MFCD00011405
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
4875
CHEBI:8346
potassium ; iodure
[K+].[I-]
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
7681-11-0
IK
166.003
MFCD00011405
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
4875
CHEBI:8346
potassium ; iodure
[K+].[I-]
Potassium iodide is both a source of iodide and a mild reducing agent. It is used as a component in the electrolyte of dye sensitized solar cells. In the field of synthetic organic chemistry, it is used in the preparation of alkyl or aryl iodo compounds. It is employed as a nucleophilic catalyst in the alkylations with alkyl bromide, chloride, tosylate and mesylate. In the presence of acid it forms hydroiodic acid, which is a strong reducing agent. It is useful in producing Lugol’s solution (or Lugol’s iodne) which finds many applications including starch testing, gram stains, and etching of gold surfaces.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Point d’ébullition 1330°C
Nom chimique ou matériau Potassium iodide
Point de fusion 681°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (metals basis)
Informations sur la solubilité Soluble in water,and acetone. Slightly soluble in ether,and ammonia.
Poids de la formule 166.01
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.677
Sensibilité Hygroscopic
Aspect White crystalline powder
Tension de vapeur 1.33 hPa (1mm Hg) at 20°C
Densité 3.12 g/cm3 at 20°C