Learn More
Iodure de potassium, + 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3523544
41.74 EUR valable jusqu'au 2024-03-30
Utilisez le code promo "21741" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
7681-11-0
IK
166
MFCD00011405
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
4875
CHEBI:8346
potassium ; iodure
[K+].[I-]
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
7681-11-0
IK
166
MFCD00011405
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
4875
CHEBI:8346
potassium ; iodure
[K+].[I-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Point d’ébullition 1330.0°C
Nom chimique ou matériau Potassium iodide
Point de fusion 680.0°C
Couleur Beige à Blanc
pH 6.0 to 9.2 (5% soln. at 25°C)
Forme physique Flocons ou poudre
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (on dry substance) (Argentometry)
Formule linéaire KI
Fieser 06,227; 11,440
Merck Index 15, 7764
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1.43 kg/l. Other solubilities: 45g/L ethanol
Poids de la formule 166
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Analytique
Perte à la dessiccation 0.2 % max. (150°C, 6 hrs)
Conditionnement Flacon en verre
Densité 3.13
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium iodide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P314-Consulter un médecin en cas de malaise.