Learn More
L’iodure de potassium, puriss., répond aux spécifications analytiques de Ph. Eur. BP, USP, 99,0-100,5 % (calc. à la substance sèche), Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
6 x 250 g
25 kg
50 kg
6 x 1 kg
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Nom chimique ou matériau | Potassium Iodide |
Note relative au nom | Meets analytical specification of Ph.Eur. BP, USP |
Quantité | 6 x 250 g |
Formule linéaire | KI |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Poids de la formule | 166 |
Pourcentage de pureté | 99.0 to 100.5% (calc. to the dried substance) |
Qualité | puriss. |
Tension de vapeur | 1mmHg (745°C) |