Learn More
Potassium nitrate, 99+%, Acros Organics
Marque:  Acros Organics 447825000
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 7757-79-1 Poids : 0.50000kg Transport : UN number : 1486 Chem class : 5.1 Pack group : III
Quantité. 500g
Emballage Plastic bottle
Code produit. 13531620
  • 63.80€ / 500g
Date dexpédition estimée
du fournisseur 01-10-2018
Ajouter au panier
Spécification
Identifiants chimiques
7757-79-1
101.102
24434
KNO3
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:63043
Spécification
Potassium nitrate
For biochemistry
99+%
KNO3
[N+](=O)([O-])[O-].[K+]
101.102
CHEBI:63043
Plastic bottle
400.0°C
500g
7757-79-1
99+%
KNO3
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
potassium;nitrate
24434
101.1
Solubility in water: 320g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, slightly soluble in alcohol
334.0°C
Vidéos