Learn More
Nitrate de potassium, + de 99 %, réactif ACS, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 424151000
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 7757-79-1 Poids : 0.15000kg Transport : UN number : 1486 Chem class : 5.1 Pack group : III
Quantité. 100g
Emballage Flacon en verre
Code produit. 10023353
  • 15.10€ / 100g
Stock EU 28
Spécification
Identifiants chimiques
7757-79-1
101.1
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
24434
potassium ; nitrate
KNO3
MFCD00011409
potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
CHEBI:63043
[N+](=O)([O-])[O-].[K+]
Spécification
Potassium nitrate
7757-79-1
KNO3
MFCD00011409
05,561
potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
potassium ; nitrate
24434
101.1
99+%
50ppm max.
20ppm max.
5ppm max.
5ppm max.
20ppm max.
Flacon en verre
50ppm max.
0.003% max
Blanc
4.5 to 8.5 (5% soln. at 25°C)
crystals
99+%
KNO3
1486
15, 7769
Solubility in water: 320g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol,slightly soluble in alcohol
[N+](=O)([O-])[O-].[K+]
101.1
CHEBI:63043
Cristaux fins ou poudre cristalline
Réactif ACS
0.002% max
2.1
0.005% max
3ppm max.
10ppm max.
5ppm max.
Solubility in water: 320g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, slightly soluble in alcohol
400.0°C
334.0°C
100g
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Potassium nitrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Matière solide oxydante Catégorie 3
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
FDS Documents