Learn More
Nitrate de potassium, puriss. p.a., réactif ACS, réac. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99 %, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
6 x 500 g
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Nom chimique ou matériau | Potassium nitrate |
Point de fusion | 334°C (literature) |
Note relative au nom | Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99% |
% max. CAS | 100.0000% |
Quantité | 6 x 1 kg |
Formule linéaire | KNO3 |
Numéro UN | UN1486 |
Nom IUPAC | potassium ; nitrate |
Poids de la formule | 101 |
Pourcentage de pureté | >99% |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Potassium nitrate
- Attention
- Matière solide oxydante Catégorie 3
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.