Learn More
Honeywell™ Potassium nitrate, ReagentPlus™, Honeywell
Reagent Grade,≥99.0%
Marque:  Honeywell™ P8394-500G
31.94 EUR valable jusqu'au 2019-08-31
Utilisez le code promo "13669" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 7757-79-1 Poids : 0.50000kg Transport : UN number : 1486 Chem class : 5.1 Pack group : III
Quantité. 500g
Code produit. 15658060
  • 79.84€ / 500g
Date dexpédition estimée
du fournisseur 09-09-2019
Ajouter au panier
Description
Description
  • ≥95% for general laboratory use.
Spécification
Identifiants chimiques
7757-79-1
101.102
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
24434
potassium;nitrate
KNO3
MFCD00011409
potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
CHEBI:63043
[N+](=O)([O-])[O-].[K+]
Spécification
Potassium nitrate
KNO3
UN1486
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
potassium;nitrate
24434
101.1g/mol
ReagentPlus™
7757-79-1
MFCD00011409
potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
[N+](=O)([O-])[O-].[K+]
101.102
CHEBI:63043
≥99%
500g
Vidéos
FDS Documents