Learn More
Periodate de potassium, 99,5 %, extra pur, ACROS Organics™
Marque: Acros Organics 198391000
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 7790-21-8 Poids : 0.15000kg Transport : UN number : 1479 Chem class : 5.1 Pack group : II
Quantité | 100g |
---|---|
Conditionnement | Flacon en plastique |
Description
Réactif d’oxydationIdentifiants chimiques
7790-21-8 | |
230 | |
potassium periodate, potassium metaperiodate, unii-q3loc6p66l, q3loc6p66l, periodic acid hio4 , potassium salt, potassium ion io4, ssmicroaea 1/4 o, acmc-20ajue, ssmicroaea 1/4 oni, periodic acid hio4 , potassium salt 1:1 | |
périodate de potassium |
IKO4 | |
FJVZDOGVDJCCCR-UHFFFAOYSA-M | |
516896 | |
[O-]I(=O)(=O)=O.[K+] |
Spécification
Potassium periodate | |
99.4% min. (Iodometry) | |
KIO4 | |
15,7775 | |
Solubility in water: 0.42 g/100mL (20°C). | |
[O-]I(=O)(=O)=O.[K+] | |
230 | |
230 | |
99.5% | |
1ppm max. | |
Flacon en plastique | |
Blanc | |
100g |
7790-21-8 | |
IKO4 | |
01,809; 02,311; 04,373; 05,507; 06,455 | |
potassium periodate, potassium metaperiodate, unii-q3loc6p66l, q3loc6p66l, periodic acid hio4 , potassium salt, potassium ion io4, ssmicroaea 1/4 o, acmc-20ajue, ssmicroaea 1/4 oni, periodic acid hio4 , potassium salt 1:1 | |
FJVZDOGVDJCCCR-UHFFFAOYSA-M | |
périodate de potassium | |
516896 | |
Poudre cristalline | |
Extra pur | |
0.01% max. | |
Solubility in water: 0.42 g/100mL (20°C). | |
582.0°C |
Sécurité et traitement
- Potassium periodate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Matière solide oxydante Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.