Learn More
Périodate de potassium, Honeywell Fluka™
Réactif ACS, 99,8 %
Marque:  Honeywell Fluka 210056-500G
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 7790-21-8 Poids : 0.50000kg Transport : UN number : 1479 Chem class : 5.1 Pack group : II
Quantité 500g
Code produit. 15691910
  • 276.30€ / 500g
Date d’expédition estimée: 08-07-2021
Description
Description
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Identifiants chimiques
7790-21-8
229.999
FJVZDOGVDJCCCR-UHFFFAOYSA-M
516896
[O-]I(=O)(=O)=O.[K+]
IKO4
MFCD00011407
potassium periodate, potassium metaperiodate, unii-q3loc6p66l, q3loc6p66l, periodic acid hio4 , potassium salt, potassium ion io4, ssmicroaea 1/4 o, acmc-20ajue, ssmicroaea 1/4 oni, periodic acid hio4 , potassium salt 1:1
périodate de potassium
Spécification
Potassium Periodate
IKO4
MFCD00011407
potassium periodate, potassium metaperiodate, unii-q3loc6p66l, q3loc6p66l, periodic acid hio4 , potassium salt, potassium ion io4, ssmicroaea 1/4 o, acmc-20ajue, ssmicroaea 1/4 oni, periodic acid hio4 , potassium salt 1:1
[O-]I(=O)(=O)=O.[K+]
229.999
230g/mol
Réactif ACS
7790-21-8
KIO4
1479
FJVZDOGVDJCCCR-UHFFFAOYSA-M
périodate de potassium
516896
99%8
500g
Vidéos
FDS Documents