Learn More
Permanganate de potassium, puriss., conforme aux spécifications analytiques BP, Ph. eur., USP, 99 à 100,5 %, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
6 x 1 kg
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Nom chimique ou matériau | Potassium Permanganate |
Note relative au nom | Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP |
Quantité | 250 g |
Numéro UN | 1490 |
Poids de la formule | 158.03g/mol |
Pourcentage de pureté | 99 to 100.5% |
Qualité | puriss. |