missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Permanganate de potassium, puriss., conforme aux spécifications analytiques BP, Ph. eur., USP, 99 à 100,5 %, Honeywell Fluka™

Catalog Number 15661280
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
6 x 1 kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur de drogue de catégorie 2 selon le règlement (CE) n ° 273/2004, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
7722-64-7
KMnO4
158.032
MFCD00011364
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo
516875
potassium;permanganate
[O-][Mn](=O)(=O)=O.[K+]
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur de drogue de catégorie 2 selon le règlement (CE) n ° 273/2004, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
7722-64-7
KMnO4
158.032
MFCD00011364
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo
516875
potassium;permanganate
[O-][Mn](=O)(=O)=O.[K+]

Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, Ph. Eur., USP, 99 à 100,5 %

  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Potassium Permanganate
Note relative au nom Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP
Quantité 6 x 1 kg
Numéro UN UN1490
Poids de la formule 158.03
Pourcentage de pureté 99 to 100.5%
Qualité puriss.
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'