Learn More
Phosphate de potassium monobasique, Réactif ACS, Honeywell Fluka™
Catalog Number p-7072301
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
4 x 2.5 kg
7778-77-0
H2KO4P
136.08
MFCD00011401 MFCD00147253
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
516951
CHEBI:63036
potassium dihydrogen phosphate
[K+].OP(O)([O-])=O
7778-77-0
H2KO4P
136.08
MFCD00011401 MFCD00147253
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
516951
CHEBI:63036
potassium dihydrogen phosphate
[K+].OP(O)([O-])=O
Réactif ACS, ≥ 99,0 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Potassium phosphate monobasic
Quantité 25 g
Formule linéaire KH2PO4
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 136.09g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Réactif ACS
Densité 2.338g/mL at 25°C