Learn More
Phosphate de potassium monobasique, TraceSELECT™, Honeywell Fluka™
Catalog Number p-7072223
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
7778-77-0
H2KO4P
136.08
MFCD00011401 MFCD00147253
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
516951
CHEBI:63036
potassium dihydrogen phosphate
[K+].OP(O)([O-])=O
7778-77-0
H2KO4P
136.08
MFCD00011401 MFCD00147253
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
516951
CHEBI:63036
potassium dihydrogen phosphate
[K+].OP(O)([O-])=O
TraceSELECT™, pour l’analyse des traces, ≥ 99,995% (base des métaux)
TraceSELECT™ Ultra et TraceSELECT
  • acides, bases et sels ultra-purs pour la fusion et la digestion humide dans l’analyse de l’environnement, de l’eau et des aliments
  • la préparation d’échantillons pour l’analyse de traces nécessite des réactifs de la plus haute pureté ; nos produits TraceSELECT Ultra pour l’analyse d’ultra-traces à des niveaux ppb et même ppt sont produits par distillation à sous-ébullition
  • les acides, bases et sels de la série TraceSELECT ont été développés pour la préparation et l’analyse des échantillons dans la plage de traces ppb (μg/kg)
  • conditionnés dans des récipients de haute qualité adaptés à chaque produit
  • les réactifs sont produits et mis en bouteille dans des conditions de salle blanche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Potassium phosphate monobasic
Quantité 25 g
Formule linéaire KH2PO4
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 136.09g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.99% (metals basis)
Qualité TraceSELECT™
Densité 2.338g/mL at 25°C