Learn More
Honeywell Fluka™ Phosphate de potassium monobasique, TraceSELECT™, Honeywell Fluka™
TraceSELECT™, pour l’analyse des traces, ≥ 99,995% (base des métaux)
Marque:  Honeywell Fluka™ 60216-100G
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 7778-77-0 Poids : 0.10000kg
Quantité 100g
Code produit. 15685930
Quantité Prix
1 156.00€ / 100g
10 143.15€ / 100g
Expédition estimée
29-06-2021
Description
Description
TraceSELECT™ Ultra et TraceSELECT
  • acides, bases et sels ultra-purs pour la fusion et la digestion humide dans l’analyse de l’environnement, de l’eau et des aliments
  • la préparation d’échantillons pour l’analyse de traces nécessite des réactifs de la plus haute pureté ; nos produits TraceSELECT Ultra pour l’analyse d’ultra-traces à des niveaux ppb et même ppt sont produits par distillation à sous-ébullition
  • les acides, bases et sels de la série TraceSELECT ont été développés pour la préparation et l’analyse des échantillons dans la plage de traces ppb (μg/kg)
  • conditionnés dans des récipients de haute qualité adaptés à chaque produit
  • les réactifs sont produits et mis en bouteille dans des conditions de salle blanche
Spécification
Identifiants chimiques
7778-77-0
136.08
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
516951
potassium dihydrogen phosphate
H2KO4P
MFCD00011401,MFCD00147253
potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
CHEBI:63036
[K+].OP(O)([O-])=O
Spécification
Potassium phosphate monobasic
H2KO4P
MFCD00011401,MFCD00147253
potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
[K+].OP(O)([O-])=O
136.08
CHEBI:63036
≥99.99% (metals basis)
2.338g/mL at 25°C
7778-77-0
KH2PO4
NONH for all modes of transport
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
potassium dihydrogen phosphate
516951
136.09g/mol
TraceSELECT™
100g
Vidéos
FDS Documents