Learn More
Tartrate de sodium de potassium tétrahydraté, + de 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3737243
49.96 EUR valable jusqu'au 2024-03-30
Utilisez le code promo "21741" pour bénéficier de cette offre.
37.06 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Tambour en fibre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
6381-59-5
MFCD00150989
VZOPRCCTKLAGPN-UHFFFAOYSA-L
potassium sodium tartrate tetrahydrate, sodium potassium tartrate tetrahydrate, monopotassium monosodium tartrate tetrahydrate, sodiumpotassiumtartrate,tetr, potassium sodium 2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate, potassium sodium tetrahydrate tartrate, l +-tartaric acid potassium sodium salt, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7j
2724148
potassium ; sodium ; 2,3-dihydroxybutanedioate ; tétrahydrate
C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Na+].[K+]
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
6381-59-5
MFCD00150989
VZOPRCCTKLAGPN-UHFFFAOYSA-L
potassium sodium tartrate tetrahydrate, sodium potassium tartrate tetrahydrate, monopotassium monosodium tartrate tetrahydrate, sodiumpotassiumtartrate,tetr, potassium sodium 2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate, potassium sodium tetrahydrate tartrate, l +-tartaric acid potassium sodium salt, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7j
2724148
potassium ; sodium ; 2,3-dihydroxybutanedioate ; tétrahydrate
C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Na+].[K+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Potassium sodium tartrate tetrahydrate
Informations sur la décomposition >100°C
Couleur Blanc
pH 5.5 to 8.5 (5% soln. at 20°C)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule moléculaire C4H12KNaO10
Formule linéaire KO2CCH(OH)CH(OH)CO2Na·4H2O
Quantité 500 g
Beilstein 03, 525
Merck Index 15, 7790
Conditions de rotation spécifiques + 22.10 (20.00°C c=10,water)
Poids moléculaire (g/mol) 282.218
Poids de la formule 282.22
Pourcentage de pureté 99 to 102%
Qualité Analyse
Forme physique Crystals