Learn More
Sulfate de potassium, + 99 %, pour analyse, poudre anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-43495
21.26 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
500 g
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
7778-80-5
K2O4S
174.25
MFCD00011388
OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt
24507
CHEBI:32036
[K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
7778-80-5
K2O4S
174.25
MFCD00011388
OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt
24507
CHEBI:32036
[K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Point d’ébullition 1689.0°C
Nom chimique ou matériau Potassium sulfate
Point de fusion 1067.0°C
Note relative au nom p.a.
Couleur Blanc
pH 6 to 8 (5% soln. at 20°C)
Forme physique Cristaux très fins ou poudre
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire K2SO4
Merck Index 15, 7793
Informations sur la solubilité Solubility in water: 110g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Nom IUPAC sulfate de dipotassium
Poids de la formule 174.25
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Analytique
Conditionnement Flacon en plastique
Densité 2.66