Learn More
Sulfate de potassium, conforme aux normes analytiques de Ph. Eur., 99 à 101 %, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Catalog Number p-7111751
Click to view available options
Quantité:
1 kg
50 kg
6 x 1 kg
Conditionnement:
Boîte en carton
Flacon poly
Poly Bottle
7778-80-5
K2O4S
174.25
MFCD00011388
OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt
24507
CHEBI:32036
[K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
7778-80-5
K2O4S
174.25
MFCD00011388
OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt
24507
CHEBI:32036
[K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
Conforme aux normes analytiques de Ph. Eur., 99 à 101 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Potassium Sulfate
Note relative au nom Meets analytical specification of Ph.Eur.
Quantité 1 kg
Formule linéaire K2SO4
Numéro UN NONH for all modes of transport
Informations sur la solubilité Insoluble in alcohol, Soluble in boiling water 1gm/4mL, Soluble in glycerol 1gm/75mL, Soluble in water 1gm/8.3mL
Nom IUPAC dipotassium sulfate
Poids de la formule 174.26g/mol
Pourcentage de pureté 99 to 101%
Conditionnement Flacon poly