Learn More
Sulfate de potassium, puriss. p.a., réactif ACS, réac. ISO, ≥ 99 %, Honeywell Fluka™
Certifié pur, réactif ACS, Reag. ISO, ≥ 99 %
Marque:  Honeywell Fluka 31270-5KG
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 7778-80-5 Poids : 5.00000kg
Quantité 5kg
Code produit. 15683360
  • 218.00€ / 5kg
En stock, prêt à être expédié : 11
Description
Description
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Identifiants chimiques
7778-80-5
174.25
OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
24507
dipotassium sulfate
K2O4S
MFCD00011388
potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt
CHEBI:32036
[K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Potassium Sulfate
7778-80-5
K2SO4
NONH for all modes of transport
OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
dipotassium sulfate
24507
174.26g/mol
ACS/certifié pur
Reag. ISO
K2O4S
MFCD00011388
potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt
[K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
174.25
CHEBI:32036
≥99%
5kg
Vidéos
FDS Documents