Learn More
Potassium (tert-butoxymethyl)trifluoroborate, 97%, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 444840050
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 910251-10-4 Poids : 0.05500kg
Quantité 5g
Code produit. 11906081
  • 374.50€ / 5g
Expédition estimée
04-05-2021
Identifiants chimiques
910251-10-4
194.046
potassium tert-butoxymethyl trifluoroborate, potassium tert-butoxymethyltrifluoroborate, potassium tert-butoxymethyl trifluoroboranuide, potassium tert-butoxy methyl trifluoroboranuide, potassium tert-butoxymethyl trifluoro borate 1-
potassium;trifluoro-[(2-methylpropan-2-yl)oxymethyl]boranuide
C5H11BF3KO
XBEPCFNGTDJTIY-UHFFFAOYSA-N
45588181
[B-](COC(C)(C)C)(F)(F)F.[K+]
Spécification
Potassium (tert-butoxymethyl)trifluoroborate
910251-10-4
C5H11BF3KO
XBEPCFNGTDJTIY-UHFFFAOYSA-N
potassium;trifluoro-[(2-methylpropan-2-yl)oxymethyl]boranuide
45588181
5g
97%
potassium tert-butoxymethyl trifluoroborate, potassium tert-butoxymethyltrifluoroborate, potassium tert-butoxymethyl trifluoroboranuide, potassium tert-butoxy methyl trifluoroboranuide, potassium tert-butoxymethyl trifluoro borate 1-
[B-](COC(C)(C)C)(F)(F)F.[K+]
194.046
194.05
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Potassium (tert-butoxymethyl)trifluoroborate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
FDS Documents