Learn More
Tétrafluoroborate de potassium, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 13478488
222.01 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en plastique
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
14075-53-7
BF4K
125.90
MFCD00011395
AKEBROIVCDHVSD-UHFFFAOYSA-N
potassium tetrafluoroborate, potassium fluoroborate, potassium fluoborate, potassium borofluoride, avogadrite, potassium boron fluoride, potassium fluorohydroborate, potassium hydrofluoroborate, boron potassium fluoride, potassium boride fluoride
518872
potassium ; tétrafluoroborate
[K+].F[B-](F)(F)F
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
14075-53-7
BF4K
125.90
MFCD00011395
AKEBROIVCDHVSD-UHFFFAOYSA-N
potassium tetrafluoroborate, potassium fluoroborate, potassium fluoborate, potassium borofluoride, avogadrite, potassium boron fluoride, potassium fluorohydroborate, potassium hydrofluoroborate, boron potassium fluoride, potassium boride fluoride
518872
potassium ; tétrafluoroborate
[K+].F[B-](F)(F)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Potassium tetrafluoroborate
Point de fusion 530.0°C
Note relative au nom c.p.
Couleur Blanc à gris
Forme physique Poudre de microcristaux
Quantité 5 kg
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min
Formule linéaire KBF4
Merck Index 15,7804
Informations sur la solubilité Solubility in water: 4.4g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in boiling alcohol
Poids de la formule 125.91
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Extra pur
Conditionnement Bouteille en plastique
Densité 2.5