Learn More
Mutexil™ Gants en vinyle naturel sans poudre
Catalog Number p-7115984
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
Les gants en vinyle naturel sans poudre Mutexil™ sont jetables et sont disponibles en plusieurs tailles. Testés pour le contact alimentaire.
  • Non poudré
  • Vinyle naturel
  • Fournis dans des boîtes distributrices pratiques
  • Non stérile
Certifications/Conformité NQA 1,5, normes EN 455-1-2 et 3, EN 420, CE
Couleur Naturel
Jetable Oui
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau Vinyle
Poudré Sans poudre
Dimensions S
Stérilité Non stérile
Type de manchette de gant À bord roulé